Eisen, Pulver, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
2226-01EA 168.13 EUR
2226-01
Eisen, Pulver, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55,85 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1536 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Fe) ≥96.0 %
Insoluble in H₂SO₄ ≤0.2 %
Water-Soluble Substances ≤0.03 %
Sulfide (S) ≤0.03 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤5.000 ppm