Chrom(III)chlorid Hexahydrat 99,0-105,0% (durch Iodometrie), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
|
Achtung
|
Synonyme:
Chromtrichlorid Hexahydrat
1588-01EA
313.96
EUR
1588-01
1588-05
Chrom(III)chlorid Hexahydrat 99,0-105,0% (durch Iodometrie), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
CrCl₃·6H₂O Molecular Weight: 266,45 g/mol Schmelzpunkt: 85 °C Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149660 CAS-Nummer: 10060-12-5 EINECS: 233-038-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,02242 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (CrCl₃6H₂O) (by iodometry) | 99.0 - 105.0 % |
Insoluble Matter | ≤ 0.01 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 2.0 - 3.0 |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Iron (Fe) | ≤ 0.01 % |