3-Amino-2,5-dichlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H58570.MDEA 30.1 EUR
H58570.MD H58570.06 H58570.03
3-Amino-2,5-dichlorpyridin 97%
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Schmelzpunkt: 124…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204157
CAS-Nummer: 78607-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III