Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT
, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
J64545.03EA
37.8
EUR
J64545.03
J64545.14
J64545.06
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99% für die Elektrophorese
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 40…43 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |
![]() |