(R)-(-)-2-Pentanol ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
J63298.03EA 197 EUR
J63298.03
(R)-(-)-2-Pentanol ≥97%
(R)-(-)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065953
CAS-Nummer: 31087-44-2
UN: 1105
ADR: 3,III