D(-)-Sorbit
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: D(-)-SorbitolD(-)-GlucitD(-)-Glucitol(2R,3R,4R,5S)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol
PROORTC-PHR-1006EA 80 EUR
PROORTC-PHR-1006
D(-)-Sorbit
D(-)-Sorbit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Dichte: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004708
CAS-Nummer: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 12,08873
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg