D(+)-Saccharose
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: RübenzuckerKristallzuckerD(+)-SucroseSucroseHaushaltszuckerRohrzucker2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
PROORTC-PHR-1001EA 134 EUR
PROORTC-PHR-1001
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 12,09051
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg