D(+)-Saccharose für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Rübenzucker
, Kristallzucker
, D(+)-Sucrose
, Sucrose
, Haushaltszucker
, Rohrzucker
, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
J65148.36EA
39.4
EUR
J65148.36
J65148.A1
D(+)-Saccharose für die Molekularbiologie
D(+)-Saccharose
For protein purification by sucrose density gradients
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 342,3 g/mol Schmelzpunkt: 185…187 °C Dichte: 1,58 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 12,09051 |