2-Amino-4-chlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorpyridin-2-amin4-Chlor-2-pyridylamin
H59130.06EA 58.76 EUR
H59130.06 H59130.14
2-Amino-4-chlorpyridin 97%
2-Amino-4-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,56 g/mol
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04113820
CAS-Nummer: 19798-80-2