2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: BHQ
EHERC12252500EA 35 EUR
EHERC12252500
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Molecular Weight: 222,33 g/mol
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 212 °C
Dichte: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8