Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.5% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(hydroxymethyl)methylaminTromethamin2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolTHAMAminomethylidintrimethanolTRIS Base2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
J61016.22EA 37.6 EUR
J61016.22 J61016.36
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.5% für die Elektrophorese
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg