EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99,4% für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Idranal® II
, Kestranal® A
, Edetinsäure
, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure
, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
J65585.22EA
26.9
EUR
J65585.22
J65585.A4
J65585.36
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) ≥99,4% für die Elektrophorese
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Molecular Weight: 292,25 g/mol Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung) Dichte: 0,68 Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003541 CAS-Nummer: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
![]() |