Glycolsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC14037500EA 43 EUR
EHERC14037500
Glycolsäure
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511