4-Aminobuttersäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: γ-AminobuttersäureGABA
J61307.09EA 22.8 EUR
J61307.09
4-Aminobuttersäure ≥99%
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429