Cadmium(II)chlorid, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
1212-01EA 484.37 EUR
1212-01
Cadmium(II)chlorid, Pulver, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Cadmium(II)chlorid
Formel: CdCl₂
Molecular Weight: 183,32 g/mol
Siedepunkt: 967 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 565 °C
Dichte: 4,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010916
CAS-Nummer: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
ACS - Assay (CdCl₂) (by Ag titrn) = 99.0 %
ACS - Insoluble Matter = 0.01 %
ACS - Nitrate and Nitrite (as NO₃) = 0.003 %
ACS - Sulfate (SO₄) = 0.01 %
ACS - Ammonium (NH₄) = 0.01 %
ACS - Calcium (Ca) = 0.01 %
ACS - Copper (Cu) = 0.001 %
ACS - Iron (Fe) = 0.001 %
ACS - Lead (Pb) = 0.005 %
ACS - Potassium (K) = 0.02 %
ACS - Sodium (Na) = 0.05 %
ACS - Zinc (Zn) = 0.05 %