6,8-Dichlor-3-cyanchromon
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL12019.POREA 0 EUR
CHMPFL12019.POR FLUO012019.5G
6,8-Dichlor-3-cyanchromon
6,8-Dichlor-3-cyanchromon
Formel: C₁₀H₃Cl₂NO₂
CAS-Nummer: 72798-32-4
EINECS: 000-000-0