5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%, JRD
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32063.MDEA 40 EUR
H32063.MD H32063.03
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%, JRD
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832358
CAS-Nummer: 1017779-30-4
ADR: 8,III