3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
|
Gefahr
|
H33921.MDEA
37.5
EUR
H33921.MD
H33921.03
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃N Molecular Weight: 189,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213553 CAS-Nummer: 292151-97-4 UN: 3267 ADR: 8,III |