Ethyl-6-(chlorformyl)hexanoat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50714.03EA
165.36
EUR
H50714.03
Ethyl-6-(chlorformyl)hexanoat 95%
Ethyl-6-(chlorformyl)hexanoat
Formel:
C₉H₁₅ClO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671507 CAS-Nummer: 14794-32-2 |