2,6-Difluor-DL-phenylalanin
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO007874-2.5GEA
0
EUR
FLUO007874-2.5G
FLUO007874.1G
2,6-Difluor-DL-phenylalanin
2,6-Difluor-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ |
MDL:
MFCD00061304 CAS-Nummer: 32133-39-4 |