2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H26231.03EA 102 EUR
H26231.03 H26231.06
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylamin 97%
2-Methoxy-4-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660330
CAS-Nummer: 886761-62-2
ADR: 8,III