2-Nitro-5-(1-piperidinyl)phenol
Lieferant: CHEMPUR
CHMPBTB05906.50EA 0 EUR
CHMPBTB05906.50 CHMPBTB05906.1 CHMPBTB05906.10
2-Nitro-5-(1-piperidinyl)phenol
2-Nitro-5-(1-piperidinyl)phenol
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
Molecular Weight: 224,24 g/mol
MDL: MFCD00052663
CAS-Nummer: 157831-75-9