4-Chlor-8-methoxy-2-methylchinolin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50559.06EA
413
EUR
H50559.06
H50559.03
4-Chlor-8-methoxy-2-methylchinolin 95%
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO Molecular Weight: 207,66 g/mol Schmelzpunkt: 89…93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272401 CAS-Nummer: 64951-58-2 |