4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB10032.1EA 0 EUR
MAYBBTB10032.1 CHMPBTB10032.250
4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
MDL: MFCD00093863
CAS-Nummer: 50593-73-2