4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL553654-10GEA 62.2 EUR
SIAL553654-10G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,18
MDL: MFCD00017023
CAS-Nummer: 6277-38-9
EINECS: 228-476-7