7-Hydroxychromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL683949-1GEA 69.5 EUR
SIAL683949-1G SIAL683949-5G
7-Hydroxychromon, Sigma-Aldrich®
7-Hydroxychromon
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,1421 g/mol
MDL: MFCD00209371
CAS-Nummer: 59887-89-7
EINECS: 261-973-7