2-(3-Methyl-1-piperidinyl)phenol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBS08914.1EA
0
EUR
MAYBS08914.1
CHMPS08914.250
2-(3-Methyl-1-piperidinyl)phenol
2-(3-Methyl-1-piperidinyl)phenol
Formel:
C₁₂H₁₇NO |
CAS-Nummer:
78864-00-3 |