3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98%
Achtung
H27639.03EA 24.6 EUR
H27639.03 H27639.14 H27639.06
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol ≥98%
3-(1-Piperidinylmethyl)phenol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800250
CAS-Nummer: 73279-04-6