Diwolframpentaborid ≥99,4% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
41664.22EA
198
EUR
41664.22
41664.14
Diwolframpentaborid ≥99,4% (Metall-Basis)
Ditungsten pentaboride
Formel:
B₅W₂ Molecular Weight: 421,76 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049707 CAS-Nummer: 12007-98-6 EINECS: 234-524-8 |