Dimolybdänborid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
43680.22EA 244.4 EUR
43680.22 43680.14
Dimolybdänborid ≥99,5% (Metall-Basis)
Dimolybdenum boride
Formel: BMo₂
MDL: MFCD01310400
CAS-Nummer: 12006-99-4
EINECS: 234-492-5