3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3460-1GEA 118 EUR
COBBBB-3460-1G COBBBB-3460-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
Molecular Weight: 268,82 g/mol
MDL: MFCD08436051
CAS-Nummer: 913835-64-0