3-Cyanchromon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL383481-5GEA 77.1 EUR
SIAL383481-5G
3-Cyanchromon, Sigma-Aldrich®
3-Cyanchromon
Formel: C₁₀H₅NO₂
Molecular Weight: 171,16
MDL: MFCD00052604
CAS-Nummer: 50743-17-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III