Isochinolin-5-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL246123-5GEA 35.3 EUR
SIAL246123-5G SIAL246123-25G
Isochinolin-5-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Isochinolin-5-sulfonsäure
Formel: C₉H₇NO₃S
Molecular Weight: 209,22
MDL: MFCD00134089
CAS-Nummer: 27655-40-9