Kaliumhydrogendiiodat, Supelco®
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.04867.0050EA
129
EUR
1.04867.0050
Kaliumhydrogendiiodat, Supelco®
Kaliumhydrogendiiodat
Formel:
HI₂KO₆ Molecular Weight: 389,91 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011400 CAS-Nummer: 13455-24-8 EINECS: 236-650-9 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 13 g/l (15 °C) |
Molar Mass | 389.91 g/mol |
Bulk Density | 1750 kg/m3 |
pH | 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |