1,3,5-Tris(brommethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL657336-5GEA 108 EUR
SIAL657336-5G SIAL657336-10G
1,3,5-Tris(brommethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tris(brommethyl)benzol
Formel: C₉H₉Br₃
MDL: MFCD00182500
CAS-Nummer: 18226-42-1
UN: 3261
ADR: 8,II