3'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
H32322.03EA 147 EUR
H32322.03 H32322.MD
3'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
3'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025417
CAS-Nummer: 916421-06-2