2'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon ≥97%
|
Achtung
|
H33470.MDEA
31.8
EUR
H33470.MD
H33470.03
2'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon ≥97%
2'-Methyl-5'-(trifluormethoxy)acetophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201058 CAS-Nummer: 1373920-71-8 |