2'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32652.03EA 86.3 EUR
H32652.03 H32652.06
2'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
2'-Methoxy-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832300
CAS-Nummer: 503464-99-1