2,2,2,3',4'-Pentafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL514624-1GEA 265 EUR
SIAL514624-1G
2,2,2,3',4'-Pentafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2,2,2,3',4'-Pentafluoracetophenon
Formel: C₈H₃F₅O
MDL: MFCD01319992
CAS-Nummer: 302912-28-3