4'-Hydroxynonanophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L02293.06EA
60.9
EUR
L02293.06
L02293.14
4'-Hydroxynonanophenon 96%
4'-Hydroxynonanophenon
Formel:
C₁₅H₂₂O₂ Molecular Weight: 234,34 g/mol Schmelzpunkt: 53…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020174 CAS-Nummer: 14392-69-9 |