α,3-Dibrom-4-fluortoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBSS-4252-25GEA
147
EUR
COBBSS-4252-25G
α,3-Dibrom-4-fluortoluol
α,3-Dibrom-4-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Br₂F Molecular Weight: 267,92 g/mol |
MDL:
MFCD09037367 CAS-Nummer: 78239-71-1 |