α,3-Dibrom-2-fluortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32228.06EA 472 EUR
H32228.06 H32228.03
α,3-Dibrom-2-fluortoluol ≥97%
α,3-Dibrom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (0,1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842442
CAS-Nummer: 149947-16-0
UN: 3265
ADR: 8,II