4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2441-1GEA 104 EUR
COBBPN-2441-1G COBBPN-2441-5G
4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester
4-Isobutylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₅BO₂
MDL: MFCD05663842
CAS-Nummer: 1033753-01-3