2,3,4-Trichlor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5228-1GEA 508 EUR
COBBBB-5228-1G
2,3,4-Trichlor-5-nitrophenylboronsäure
2,3,4-Trichlor-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₃BCl₃NO₄
MDL: MFCD11053804
CAS-Nummer: 1072946-38-3