4-Fluor-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2204-25GEA 208 EUR
COBBPN-2204-25G COBBPN-2204-1G COBBPN-2204-5G
4-Fluor-2-methylphenylboronsäurepinakolester
4-Fluor-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₈BFO₂
MDL: MFCD05863911
CAS-Nummer: 815631-56-2