4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2673-5GEA
174
EUR
COBBPN-2673-5G
COBBPN-2673-1G
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ Molecular Weight: 272,0712 g/mol |
MDL:
MFCD05863924 CAS-Nummer: 214360-65-3 |