3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8824-1GEA 59.5 EUR
COBBPN-8824-1G COBBPN-8824-5G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BF₄O₂
Molecular Weight: 290,06 g/mol
MDL: MFCD09878544
CAS-Nummer: 445303-67-3