2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-3559-1GEA 175 EUR
COBBPN-3559-1G COBBPN-3559-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BF₄O₂
Molecular Weight: 290,06
MDL: MFCD08458187
CAS-Nummer: 1073353-68-0