2-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2625-5GEA 215 EUR
COBBPN-2625-5G COBBPN-2625-1G
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MDL: MFCD06795676
CAS-Nummer: 1073339-21-5