2-Methoxyethyl-phenylsulfid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L10464.14EA 119 EUR
L10464.14 L10464.06
2-Methoxyethyl-phenylsulfid ≥98%
2-Methoxyethyl-phenylsulfid
Formel: C₉H₁₂OS
Siedepunkt: 125…126 °C (18 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041329
CAS-Nummer: 77298-24-9